Läs mer
Ansell Modell 192-G01 - AlphaTec™ 3000 Ultraljudssvetsad och tejpad överlock
Handla allt Ansell ProdukterBeskrivning
- Flerskikts barriärtyg ger pålitligt skydd mot en mängd olika kemikalier.
- Innovativa säkerhetsfunktioner, inklusive ett dubbelt zip-system, förbättrar skyddet.
- Lätt men hållbar för bekväm användning.
- Den klargula högsynliga färgen bidrar till att förbättra arbetarsäkerheten.
- Antistatisk och testad enligt EN 1149-5.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Överdragsoveraller med huva |
| Storlek | Intermediär |
| Kön | Unisex |
| Material | Flerskikts barriärlaminattyg |
| Färg | Gult |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Slips |
| Manschettstil | Låshandskring |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |