Läs mer
Ansell Modell 400 - AlphaTec™ 3000 överskor Ultrasoniskt svetsade och tejpade
Produktkod. 30690002 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
Universell
Produktkod. Storlek
30690002 Universell
1 options
Produktkod. 30690002 Leverantör Ansell Leverantörsnummer Y30T400
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
I lager
Hållbar, bekväm flerskikts kemisk barriär.
  • Ett av de lättaste och mest bekväma kemiska skyddsplaggen, detta slitstarka flerskiktstyg ger en extremt effektiv barriär mot både oorganiska kemikalier och biologiska faror.
  • Ger en stark vätske- och partikelbarriär
  • Överskor, elastisk öppning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Gult
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Storlek Universell
Vattentät Vattenavvisande medel
Produkttyp Overshoe