Läs mer
Jenway™ Modell 4510 och modell 4520 bänkkonduktivitetsmätare
Produktkod. 12491240
Change view
Sondtyp:
Konduktivitetssond
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Sondtyp unitSize
12491240 Konduktivitetssond Varje
1 options
Produktkod. 12491240 Leverantör Jenway™ Leverantörsnummer 3544010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för att ge exakta och snabba avläsningar.
  • Mät alltid med bästa upplösning med automatisk standardigenkänning
  • Kalibrera enkelt med antingen standardlösning eller känd cellkonstant
Specifikationer
Kalibreringspunkter (konduktivitet) 1413μ S, 12,88 mS, 84μ S, 10μ S, 1382 ppm TDS
Cell konstant K = 1
Datapunkter Konduktivitet, TDS, Resistivitet, Salinitet, Temperatur
Räckvidd (ledningsförmåga) 0 till 19,99μ S/0 till 199,9μ S/0 till 1999μ S / 0 till 19,99 mS / 0 till 199,9 mS / 0 till 1999 mS / 0 till 19,99 S* (endast med cellkonstant> 5)
Inkluderar Konduktivitetssond av glas med ATC (K = 1) som noterat, elektrodhållare och GLP
Språk engelska, franska, tyska, italienska, spanska, portugisiska
Sondtyp Konduktivitetssond
Upplösning (konduktivitet) 0,01μ S/0,1μ S/1μ S / 0,01 mS / 0,1 mS / 1 mS / 0,01 S