Läs mer
DuPont™ Tyvek™ 500 Xpert Huvöverdrag Grön
Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Overall med 3-delad huva för optimal passform mot huvud och ansikte vid vändning.
- Utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer ner till 1 mikron i storlek.
- Ergonomisk-skyddande design.
- Sydda utvändiga sömmar.
- Elastiskt ansikte, handleder och vrister samt inlimmad midjeresår.
- Stor dragkedja som är lätt att greppa.
- Robust men ändå lätt (<180 g per plagg).
- Rymlig grenyta för rörelsefrihet.
- Ultralågt ludd och antistatiskt behandlad.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Överdragsoveraller med huva |
| Storlek | Intermediär |
| Material | HDPE |
| Färg | Klart |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Huva typ | 3-panel |
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Visa mer |