Läs mer
DuPont™ Tyvek™ 500 Xpert Huvöverdrag Grön
Produktkod. 13456646 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
13456646 2X-large Paket med 100
13436646 X-large Paket med 100
13416646 Intermediär Paket med 100
13446646 Betydande Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13456646 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D14936681
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13173.86 SEK
    11968.04 SEK / Paket med 100
    Save 1205.82 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 12-02-2027
De Tyvek™ 500 Xpert Hooded Coverall är sammansatt av blixtspunnen HDPE, vilket ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort. Den 3-delade huvan ger optimal passform till huvudet och ansiktet när du vänder dig medan ett stort grenområde ger rörelsefrihet.
  • Overall med 3-delad huva för optimal passform mot huvud och ansikte vid vändning.
  • Utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer ner till 1 mikron i storlek.
  • Ergonomisk-skyddande design.
  • Sydda utvändiga sömmar.
  • Elastiskt ansikte, handleder och vrister samt inlimmad midjeresår.
  • Stor dragkedja som är lätt att greppa.
  • Robust men ändå lätt (<180 g per plagg).
  • Rymlig grenyta för rörelsefrihet.
  • Ultralågt ludd och antistatiskt behandlad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Överdragsoveraller med huva
Storlek 2X-large
Material HDPE
Färg Klart
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel
Förslutningstyp Dragkedja
Sömtyp Sydd
Skyddsklass Kategori III, Typ 5 och 6
Motstånd Abrasion
Certifikat och efterlevnad (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2
Storlek (metrisk) bröst 116 till 124 cm