Läs mer
DuPont™ Tyvek™ 500 Xpert Huvöverdrag Grön
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8008004 Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 13436646
Brand: DuPont™ D14936675
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Tyvek™ 500 Xpert Hooded Coverall är sammansatt av blixtspunnen HDPE, vilket ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort. Den 3-delade huvan ger optimal passform till huvudet och ansiktet när du vänder dig medan ett stort grenområde ger rörelsefrihet.
  • Overall med 3-delad huva för optimal passform mot huvud och ansikte vid vändning.
  • Utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer ner till 1 mikron i storlek.
  • Ergonomisk-skyddande design.
  • Sydda utvändiga sömmar.
  • Elastiskt ansikte, handleder och vrister samt inlimmad midjeresår.
  • Stor dragkedja som är lätt att greppa.
  • Robust men ändå lätt (<180 g per plagg).
  • Rymlig grenyta för rörelsefrihet.
  • Ultralågt ludd och antistatiskt behandlad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Överdragsoveraller med huva
Storlek X-large
Material HDPE
Färg Klart
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel
Förslutningstyp Dragkedja
Sömtyp Sydd
Skyddsklass Kategori III, Typ 5 och 6
Motstånd Abrasion
Certifikat och efterlevnad (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2
Storlek (metrisk) bröst 108 till 116 cm