Läs mer
DuPont™ Tychem 6000 F CHA5 Overall med huva
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11713093 Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Varje
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11713093
Brand: DuPont™ D13395268
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Erbjuder utmärkt kemiskt genomträngningsskydd till ett brett spektrum av kemikalier. DuPont™ Tychem™ 6000 F Hooded Overalls är gjorda av ett lätt och slitstarkt tyg som består av en proprietär barriärfilm laminerad till en kraftig Tyvek substrat.
  • Finns i grått för diskretionära behov
  • Elastiskt ansikte, handleder, midja och vrister för optimal passform
  • Tumöglor hindrar ärmarna från att åka upp
  • Självhäftande hakflik för tät förslutning av kostym mot ansiktsmasker
  • Självhäftande stängningssystem med dubbel dragkedja
  • Sydda och övertejpade sömmar med spärrtejp för skydd och styrka
  • Skyddar personal mot många giftiga industriella organiska kemikalier, högkoncentrerade oorganiska kemikalier (även under tryck), partiklar, radioaktiv kontaminering, biologiska faror och vissa kemiska krigföringsmedel
  • Används för ett brett spektrum av applikationer från kemisk spillsanering, nödberedskap till militära och petrokemiska applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Överdragsoveraller med huva
Storlek 2X-large
Material Tychem
Färg Grå
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ Elastisk
Förslutningstyp Dubbel dragkedja med självhäftande flik
Sömtyp Sydd, Tejpade
Skyddsklass Kategori III, Typ 3-B, 4-B, 5-B och 6-B
Motstånd Kemikalier
Krage typ Självhäftande haklapp
Certifikat och efterlevnad (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Storlek (metrisk) bröst 116 till 124 cm
För användning med (applikation) För ett brett spektrum av applikationer från kemisk spillsanering, nödberedskap, till militära och petrokemiska applikationer