Läs mer
DuPont™ Tychem 6000 F CHA5 Overall med huva
Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Varje
Beskrivning
- Finns i grått för diskretionära behov
- Elastiskt ansikte, handleder, midja och vrister för optimal passform
- Tumöglor hindrar ärmarna från att åka upp
- Självhäftande hakflik för tät förslutning av kostym mot ansiktsmasker
- Självhäftande stängningssystem med dubbel dragkedja
- Sydda och övertejpade sömmar med spärrtejp för skydd och styrka
- Skyddar personal mot många giftiga industriella organiska kemikalier, högkoncentrerade oorganiska kemikalier (även under tryck), partiklar, radioaktiv kontaminering, biologiska faror och vissa kemiska krigföringsmedel
- Används för ett brett spektrum av applikationer från kemisk spillsanering, nödberedskap till militära och petrokemiska applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Överdragsoveraller med huva |
| Storlek | Intermediär |
| Material | Tychem |
| Färg | Grå |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Huva typ | Elastisk |
| Förslutningstyp | Dubbel dragkedja med självhäftande flik |
| Visa mer |