Läs mer
DuPont™ Tyve 600 Plus grön huvoverall
Produktkod. 12673720 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
12673720 X-large Paket med 100
11853510 Betydande Paket med 100
12653720 2X-large Paket med 100
12663720 Intermediär Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12673720 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D13495738
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14771.79 SEK
    11295.85 SEK / Paket med 100
    Save 3475.94 SEK
    23% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort. DuPont™ Tyvek™ 600 Plus Green Hooded Overalls består av blixtspunnen högdensitetspolyeten.
  • Självhäftande hakrem för tät försegling av kostym mot ansiktsmask
  • Sydda och övertejpade sömmar för skydd och styrka
  • Tyvek dragkedja och blixtlåsklaff för förbättrat skydd
  • Resår i ansikte, handleder och vrister samt en inlimmad resår i midjan
  • Elastiska tumöglor hindrar ärmarna från att åka upp
  • Genomsläpplig för både luft och vattenånga, men avvisar ändå vattenbaserade vätskor och aerosoler
  • Utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer (ned till 1 mikron i storlek), är ultralågt luddande och antistatiskt behandlad
  • Tillämpningar inkluderar underhålls- och demonteringsjobb inom kärnkraftsindustrin, läkemedelstillverkning eller forskning, biosäkerhetslaboratorier samt i medicinska tillämpningar och när de utsätts för biologiska faror
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Överdragsoveraller med huva
Storlek X-large
Material HDPE
Färg Klart
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ Elastisk
Förslutningstyp Dragkedja med stormklaff
Sömtyp Sydd, Inspelat
Skyddsklass Kategori III, Typ 4-B, 5-B och 6-B
Krage typ Självhäftande haklapp
Certifikat och efterlevnad (EU) 2016/425, EN 14126
Storlek (metrisk) bröst 108 till 116 cm
För användning med (applikation) Ansökningar om Tyvek™ Classic Plus-plagg inkluderar underhålls- och demonteringsjobb inom kärnkraftsindustrin, läkemedelstillverkning eller i forsknings- och biosäkerhetslaboratorier, såväl som i medicinska tillämpningar och när de utsätts för biologiska faror
Vikt (metrisk) <250 g