Description
- Självhäftande hakrem för tät försegling av kostym mot ansiktsmask
- Sydda och övertejpade sömmar för skydd och styrka
- Tyvek dragkedja och blixtlåsklaff för förbättrat skydd
- Resår i ansikte, handleder och vrister samt en inlimmad resår i midjan
- Elastiska tumöglor hindrar ärmarna från att åka upp
- Genomsläpplig för både luft och vattenånga, men avvisar ändå vattenbaserade vätskor och aerosoler
- Utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer (ned till 1 mikron i storlek), är ultralågt luddande och antistatiskt behandlad
- Tillämpningar inkluderar underhålls- och demonteringsjobb inom kärnkraftsindustrin, läkemedelstillverkning eller forskning, biosäkerhetslaboratorier samt i medicinska tillämpningar och när de utsätts för biologiska faror
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Överdragsoveraller med huva |
| Storlek | Betydande |
| Material | Tyvek |
| Färg | Klart |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Huva typ | Elastisk |
| Förslutningstyp | Dragkedja med stormklaff |
| Show More |