Läs mer
DuPont™ Tychem 2000 C med strumpor
Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
- Huvoverall med elastisk ansiktsöppning och självhäftande hakflik för tät passform runt andningsskydd
- Sydda och övertejpade sömmar
- Dubbel dragkedja med självhäftande flik
- Elastiska muddar, anklar och midja,
- Inkluderar tumöglor, integrerade strumpor och stövelskydd
- 100 % partikeltätt tyg
- Utmärkt barriär mot ett brett spektrum av koncentrerade oorganiska kemikalier och biologiska faror
- Antistatisk behandling (inuti)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Överdragsoveraller med huva |
| Storlek | 2X-large |
| Material | Tychem |
| Färg | Gult |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Huva typ | Elastisk |
| Förslutningstyp | Dubbel dragkedja med självhäftande flik |
| Visa mer |