Läs mer
DuPont™ Tychem 2000 C med strumpor
Produktkod. 12693670 Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 12693670
Brand: DuPont™ D13495013
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Huvoverall med integrerade strumpor som kan bäras inuti skor eller stövlar inkluderar ytterligare knälång stövelflik. Ljusgul färg ger hög synlighet.
  • Huvoverall med elastisk ansiktsöppning och självhäftande hakflik för tät passform runt andningsskydd
  • Sydda och övertejpade sömmar
  • Dubbel dragkedja med självhäftande flik
  • Elastiska muddar, anklar och midja,
  • Inkluderar tumöglor, integrerade strumpor och stövelskydd
  • 100 % partikeltätt tyg
  • Utmärkt barriär mot ett brett spektrum av koncentrerade oorganiska kemikalier och biologiska faror
  • Antistatisk behandling (inuti)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Överdragsoveraller med huva
Storlek X-large
Material Tychem
Färg Gult
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ Elastisk
Förslutningstyp Dubbel dragkedja med självhäftande flik
Sömtyp Sydd, Tejpade
Skyddsklass Kategori III, Typ 3-B, 4-B, 5-B och 6-B
Motstånd Kemikalier
Krage typ Självhäftande haklapp
Certifikat och efterlevnad (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Storlek (metrisk) bröst 108 till 116 cm
För användning med (applikation) Tychem™ C används för stänkskydd eller stänkskydd i en mängd olika industriella miljöer, inklusive massa- och papperstillverkning, livsmedelsbearbetning, kemisk bearbetning och läkemedelstillverkning