Läs mer
DuPont™ Model CHA6 Tychem™ F Hooded Coverall
Storlek:
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Hooded Coveralls |
| Storlek | 2X-Large |
| Material | Tychem |
| Färg | Gray |
| Midja stil | Elastic |
| Ankel stil | Elastic, Attached Socks, Boot Overflaps |
| Manschettstil | Double |
| Hals stil | Hooded |
| Huva typ | Elastic |
| Förslutningstyp | Zipper with Storm Flap |
| Visa mer |