Läs mer
DuPont™ Model CHA6 Tychem™ F Hooded Coverall
Produktkod. p-8008009
Storlek:
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 12653660
Brand: DuPont™ D13395268
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Specifikationer
Produkttyp Hooded Coveralls
Storlek 2X-Large
Material Tychem
Färg Gray
Midja stil Elastic
Ankel stil Elastic, Attached Socks, Boot Overflaps
Manschettstil Double
Hals stil Hooded
Huva typ Elastic
Förslutningstyp Zipper with Storm Flap
Sömtyp Stitched, Taped
Skyddsklass Category III, Type 3-B, 4-B, 5-B and 6-B
Motstånd Chemicals
Krage typ Self-adhesive chin flap
Beskrivning Tychem™ F Fabric
Storlek (metrisk) bröst 116 to 124 cm
För användning med (applikation) For a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications