Läs mer
BINDER™ Serie FDl - säkerhetstorkkammare för begränsade mängder lösningsmedel
Produktkod. 15672106 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Amperage:
13 A
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Amperage Förpackningsstorlek
15672106 13 A Varje
1 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15672106 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90100292
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
BINDER FDl 115 med silikon och dammfri innerkammare, samt symmetriskt luftflöde torkar prover som innehåller lösningsmedel och därmed uppfyller denna säkerhetstorkugn alla EN 1539-krav.
  • Temperaturområde: +10°C över omgivningstemperatur till +300°C
  • APT.line™ förvärmningskammarteknik
  • Kontroll med tidssegment och realtidsprogrammering
  • 2 kromade ställ
  • Friskluftsövervakning med ljud- och visuellt larm och automatisk avaktivering av värme
  • Utbytbar filterpatron, klass M6
  • Klass 2 oberoende justerbar temperatursäkerhetsanordning (DIN 12880) med visuellt larm
  • Datorgränssnitt: RS 422
  • Standard dörrpackning av lösningsmedelsresistent FKM för användning upp till 200°C
  • Valfri dörrpackning tillverkad av silikon med begränsad lösningsmedelsbeständighet för användning upp till 300°C
Specifikationer
Controllertyp Kontroll med tidssegment och realtidsprogrammering
Beskrivning FDl115-230 V, Standard, Serie FDl - Säkerhetstorkkammare för begränsade mängder lösningsmedel, 115 l, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 115 L
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur +5° till 300 °C
Typ Torkkammare
Visa LED
Max. Hyllbelastning 30 kg
Modell FDL115-230 V
Antal hyllor 2 std./5 max.
Mått (D x B x H) Inredning 600 x 435 x 435 mm
Mått (L x B x H) 865 x 745 x 805 mm
Vikt (metrisk) 90 kg
Elektriska krav 230 V, 1 fas, 50/60 Hz, 2,9 kw
Spänning 230 V
Wattal 2.9 kW
Amperage 13 A
Frekvens 50/60 Hz
Konvektionsteknik APT.line™ förvärmningskammarteknik