Läs mer
Advantech Modell L3P Sonic Sifter Separator Standard nätsiktar i rostfritt stål
Silnummer:
10
14
18
20
Porstorlek:
1 mm
1,4 mm
2 mm
850μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För användning med Advantech Modell L3P Sonic Sifters
Uppfyll alla tillämpliga ASTM™ standarder. 3 tum ID (7,6 cm) siktar med klara akrylramar. Val av siktar av rostfritt stål eller nickelnät.
Standard nätsiktar i rostfritt stål
Standard nätsiktar i rostfritt stål
- Passar upp till sex siktar Total höjd: 5/8 tum. (16 mm)
- Passar upp till tre siktar
Specifikationer
Specifikationer
| Djup (engelska) | 5,6 tum. |
| Djup (metriskt) | 14.2 cm |
| Porstorlek | 850μ m |
| Typ | Precisionssikt |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E11 |
| Diameter (engelska) Yttre | 3,5 tum |
| För användning med (utrustning) | Advantech modell L3P soniska siktar |
| Tyler Standard | 20 Mesh |
| amerikansk standard | Nr 20 |
| För användning med (applikation) | Idealisk för laboratoriepartikelstorleksanalys |
| Visa mer |