Läs mer
Epredia™ Modified Grocott' s Methenamine Silver (Periodic Acid) Stain Kit
Produktkod. 12500037 Handla allt Epredia Produkter
Typ:
Guldkloridlösning (0,1 %)
Metenamin/Borax
Natriumtiosulfatlösning
Periodisk syra Schiff
Silverfärgningssats, periodsyra
Silvernitratlösning (5 %)
Snabb grön fläcklösning
Förpackningsstorlek:
125ml
30ml
Paket med 12
Varje
Produktkod. 12500037
Brand: Epredia™ 88023
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Distinguish fungi, basement membranes and opportunistic organisms such as Pneumocystis Carinii in tissue sections with Epredia™ Modified Grocott's Methenamine Silver (Periodic Acid)
  • Fungi, basement membranes and opportunistic organisms, along with reticular fibers, are stained black
  • Background is stained green
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Metenamin/Borax
Kvantitet 6 Capsules
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: borates tetra sodiumsalts decahydrate,methenamine