Läs mer
Epredia™ Modified Grocott' s Methenamine Silver (Periodic Acid) Stain Kit
Produktkod. 12593647 Handla allt Epredia Produkter
Typ:
Guldkloridlösning (0,1 %)
Metenamin/Borax
Natriumtiosulfatlösning
Periodisk syra Schiff
Silverfärgningssats, periodsyra
Silvernitratlösning (5 %)
Snabb grön fläcklösning
Förpackningsstorlek:
125ml
30ml
Paket med 12
Varje
Produktkod. 12593647
Brand: Epredia™ 88027
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Distinguish fungi, basement membranes and opportunistic organisms such as Pneumocystis Carinii in tissue sections with Epredia™ Modified Grocott's Methenamine Silver (Periodic Acid)
  • Fungi, basement membranes and opportunistic organisms, along with reticular fibers, are stained black
  • Background is stained green
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Periodisk syra Schiff
Kvantitet 125mL
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P361 + P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: periodic acid (H5IO6)