Läs mer
Epredia™ Modifierad Harris Hematoxylin
Produktkod. 10589618 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Kvantitet:
1 poäng
1 gal.
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10589618 1 poäng Paket med 4
10249988 1 gal. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10589618 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 72704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    912.00 SEK
    730.09 SEK / Paket med 4
    Save 181.91 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda Epredia™ Modifierad Harris Hematoxylin, en regressiv nukleär färgning, för både histologi och cytologi.
  • Formuleringen innehåller inget kvicksilver
  • Stabilare än konventionell Harris Hematoxylin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 poäng
Produkttyp Kärnfläck