Läs mer
Epredia™ Modifierad Harris Hematoxylin
Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
1 poäng
1 gal.
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Beskrivning
- Formuleringen innehåller inget kvicksilver
- Stabilare än konventionell Harris Hematoxylin
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Nukleär fläck |
| Kvantitet | 1 poäng |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 1A
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H350-Kan orsaka cancer.
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: hematoxylin, sodiumiodate, ethyl alcohol, methyl alcohol, diazolidinyl urea, acetic acid, aluminium