Läs mer
Thermo Scientific™ Modifierad halvfast Rappaport Vassiliadis Agar (ISO ) (Dehydrerad)
Produktkod. 11933582
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11933582 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11933582 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM1112B
Tillförlitliga lösningar för jordbrukstester
Använd kampanjkoden 28024
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Selektivt berika Salmonella spp. från mat, djuravföring och miljöprover som använder motilitetsanrikning.
Selektivt berika Salmonella spp. från mat, djuravföring och miljöprover med Thermo Scientific™ Oxoid™ Modifierad halvfast Rappaport Vassiliadis (MRSV) Agar (ISO ) (Dehydrerad). Mediets effektivitet är baserad på förmågan hos salmonella att migrera genom det selektiva mediet före konkurrerande gramnegativa, rörliga organismer och därmed producera ogenomskinliga halos av tillväxt.
Använd motilitetsanrikning på modifierad halvfast Rappaport Vassiliadis Agar (ISO ) för isolering av Salmonella -arter från livsmedels- och miljöprover associerade med det primära steget i animalieproduktionen (som damm).
  • Enkel och känslig metod för isolering av salmonella från livsmedel och miljöprover.
  • Inkorporerad i ISO 6579:2002+A1:2007 bilaga D 1 , för isolering av salmonella från djuravföring (såsom fjäderfä, grisar och nötkreatur).
  • Gram-positiv flora hämmas av novobiocin, lågt pH, hög magnesiumkloridkoncentration och malakitgrönt.
  • Isolering är baserad på förmågan hos salmonella att migrera genom det selektiva mediet före konkurrerande gramnegativa, rörliga organismer och på så sätt producera ogenomskinliga halos av tillväxt.
  • Presumtiv identifiering uppnås genom subkultur på XLD-agar och en andra valfri salmonellaagar .
Modifierad halvfast Rappaport Vassiliadis Agar (ISO ) är baserad på formuleringen som beskrivs av De Smedt et al., som har visat sig detektera fler Salmonella- positiva prover än traditionella anrikningsförfaranden. 2
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific™ stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 10 °C till 30 °C
Beskrivning Modifierad halvfast Rappaport Vassiliadis Agar (ISO ) (Dehydrerad)
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Produkttitel
Välj ett problem
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.