Läs mer
Thermo Scientific™ Modifierande enzymer
Produktkod. 31722726 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
DNase I
T4 RNA-ligas
T4 RNA-ligas 2
Vaccinia Capping Enzym
Vaccinia mRNA Cap 2'-O-Metyltransferas
Kvantitet:
1000 U
1500 U
20 000 U
4000 U
5000 U
Koncentration:
10 U/μl
30 U/μl
50 U/μl
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Kvantitet Koncentration
31722726 Vaccinia Capping Enzym 4000 U 10 U/μl
31722880 Vaccinia mRNA Cap 2'-O-Metyltransferas 20 000 U 50 U/μl
31722960 T4 RNA-ligas 1500 U 30 U/μl
31722724 T4 RNA-ligas 2 1000 U 10 U/μl
31722812 DNase I 5000 U 50 U/μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31722726 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EO166AF
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Thermo Scientific enzymer för in vitro-transkription är utformade för effektiv och pålitlig RNA-syntes. Dessa enzymer täcker hela syntesarbetsflödet från mallförberedelse till posttranskriptionella modifieringar, vilket säkerställer optimal prestanda och höga utbyten av syntetiserat RNA.
Thermo Scientific enzymer för in vitro-transkription är utformade för effektiv och pålitlig RNA-syntes. Dessa enzymer täcker hela syntesarbetsflödet från mallförberedelse till posttranskriptionella modifieringar, vilket säkerställer optimal prestanda och höga utbyten av syntetiserat RNA.
Högkvalitativt RNA syntetiserat genom in vitro-transkription är avgörande för RNA-forskning och denna mångsidiga teknik kan användas i en rad olika tillämpningar, inklusive införandet av modifierade nukleotider i RNA-transkript för ökad translationskapacitet och minskad immunaktivitet hos cellerna.
Thermo Scientific enzymer för in vitro-transkription är utformade för effektiv och pålitlig RNA-syntes. Dessa enzymer täcker hela syntesarbetsflödet från mallförberedelse till posttranskriptionella modifieringar, vilket säkerställer optimal prestanda och höga utbyten av syntetiserat RNA.
Högkvalitativt RNA syntetiserat genom in vitro-transkription är avgörande för RNA-forskning och denna mångsidiga teknik kan användas i en rad olika tillämpningar, inklusive införandet av modifierade nukleotider i RNA-transkript för ökad translationskapacitet och minskad immunaktivitet hos cellerna.
Funktioner
  • Bekväma fristående enzymer och buffertar för arbetsflödesoptimering
  • Inga animaliska ursprungskomponenter i slutproduktens sammansättning
  • Tillförlitliga och reproducerbara resultat med rigorös kvalitetstestning
  • Skalbara och tillgängliga som OEM-produkter
Användningsområden
  • CRISPR/Cas-baserad genomredigering
  • Genuttryck
  • Generering av pluripotenta celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μl
För användning med (applikation) mRNA-avgränsning
Innehåll och lagring 10 U/μl Vaccinia Capping Enzym, 400 μl lagra vid -20
°C.
Kompatibel buffert 10X Capping-buffert
Kvantitet 4000 U
Produkttyp Vaccinia Capping Enzym
Forskningskategori RNA-forskning
Form Vätska