Beskrivning
Thermo Scientific enzymer för in vitro-transkription är utformade för effektiv och pålitlig RNA-syntes. Dessa enzymer täcker hela syntesarbetsflödet från mallförberedelse till posttranskriptionella modifieringar, vilket säkerställer optimal prestanda och höga utbyten av syntetiserat RNA.
Högkvalitativt RNA syntetiserat genom in vitro-transkription är avgörande för RNA-forskning och denna mångsidiga teknik kan användas i en rad olika tillämpningar, inklusive införandet av modifierade nukleotider i RNA-transkript för ökad translationskapacitet och minskad immunaktivitet hos cellerna.
Thermo Scientific enzymer för in vitro-transkription är utformade för effektiv och pålitlig RNA-syntes. Dessa enzymer täcker hela syntesarbetsflödet från mallförberedelse till posttranskriptionella modifieringar, vilket säkerställer optimal prestanda och höga utbyten av syntetiserat RNA.
Högkvalitativt RNA syntetiserat genom in vitro-transkription är avgörande för RNA-forskning och denna mångsidiga teknik kan användas i en rad olika tillämpningar, inklusive införandet av modifierade nukleotider i RNA-transkript för ökad translationskapacitet och minskad immunaktivitet hos cellerna.
Funktioner
- Bekväma fristående enzymer och buffertar för arbetsflödesoptimering
- Inga animaliska ursprungskomponenter i slutproduktens sammansättning
- Tillförlitliga och reproducerbara resultat med rigorös kvalitetstestning
- Skalbara och tillgängliga som OEM-produkter
Användningsområden
- CRISPR/Cas-baserad genomredigering
- Genuttryck
- Generering av pluripotenta celler
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 50 U/μl |
| För användning med (applikation) | mRNA-avgränsning |
| Innehåll och lagring | 50 U/μl Vaccinia mRNA 2'-O-metyltransferas, 400 μl lagras vid -20 °C. |
| Enzym | Metyltransferas |
| Kompatibel buffert | 10X Capping-buffert |
| Kvantitet | 20 000 U |
| Produkttyp | Vaccinia mRNA Cap 2'-O-Metyltransferas |
| Forskningskategori | RNA-forskning |
| Form | Vätska |