Läs mer
3M™ Modul-R™ Half Visor 71361-00003
Produktkod. 15779677 Handla allt 3M Produkter
Change view
Lens Tint: Clear
Produktkod.
15779677 Lens Tint: Clear
1 options
Produktkod. 15779677 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000032491
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
3M™ Modul-R™ Half Visor 71361-00003 provides complete face protection against power-washing, painting, chemicals, and heavy mechanical work.
  • Half visor with adjustable ventilation system (close or open position)
  • Can only be used in conjunction with the 3M Modul-R goggle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 166: 2001
Beskrivning Ventilated Half Visor
Linsfärg Clear
För användning med (utrustning) Modul-R™ goggles
För användning med (applikation) Construction
Linsmaterial Polycarbonate