Läs mer
Elma™ Modulära korgar
Diameter (metrisk):
21 mm
64 mm
Höjd (metrisk):
2 mm
12 mm
16 mm
42 mm
Stil:
1 avsnitt
4 avsnitt
5 avsnitt
9 avsnitt
Beskrivning
- Rostfritt stål med plasthandtag (10 till 120 och 180 till 300) eller Rilsan beläggning (150)
- Ergonomiska handtag
- Autoklaveringsbar
- Bajonetthål i botten för montering av hållare (t.ex Elma Stift, silikonhållare bottenkam)
- Fyrkantiga öppningar i sidoväggarna för montering av silikonhållare
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Liten korg |
| Diameter (metrisk) | 64 mm |
| För användning med (utrustning) | Fisherbrand Välja, Fisherbrand LÄTT, Elmasonic P, Elmasonic Välja, Elmasonic LÄTT |
| Stil | 9 avsnitt |
| Höjd (metrisk) | 2 mm |