Läs mer
Elma™ Modulära korgar
Produktkod. 17851337
Diameter (metrisk):
21 mm
64 mm
Höjd (metrisk):
2 mm
12 mm
16 mm
42 mm
Stil:
1 avsnitt
4 avsnitt
5 avsnitt
9 avsnitt
Produktkod. 17851337
Brand: Elma™ 3000006017
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Modulärt korgsystem för Elmasonic P, Elmasonic Välj och LÄTT.
  • Rostfritt stål med plasthandtag (10 till 120 och 180 till 300) eller Rilsan beläggning (150)
  • Ergonomiska handtag
  • Autoklaveringsbar
  • Bajonetthål i botten för montering av hållare (t.ex Elma Stift, silikonhållare bottenkam)
  • Fyrkantiga öppningar i sidoväggarna för montering av silikonhållare
Specifikationer
Typ Liten korg
Diameter (metrisk) 21 mm
För användning med (utrustning) Fisherbrand Välja, Fisherbrand LÄTT, Elmasonic P, Elmasonic Välja, Elmasonic LÄTT
Stil 4 avsnitt
Höjd (metrisk) 12 mm