Läs mer
OHAUS™ Modulära block och tillbehör
Handla allt Ohaus Produkter
Provtyp:
1,5 ml rör
10 mm rör
15 ml rör
15/16 mm rör
50 ml rör
Typ:
Block
Temperatursond
Djup (metriskt) Tja:
3.91 cm
4.45 cm
4.76 cm
4.8 cm
Diameter (metrisk) Well:
1.07 cm
1.1 cm
1.71 cm
1.75 cm
2.9 cm
Unit Size:
Varje
Description
Modulblock säljs separat från värmare.
- Nära kontakt mellan rör-till-block-väggar möjliggör maximal värmehållning
- Varje block har en termometerbrunn för mätning av blocktemperatur
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Modulblock 50 mL konisk centrifug |
| För användning med (utrustning) | Torr blockvärmare |
| Material | Anodiserad aluminium |
| Antal platser | 5 |
| Typ | Block |
| Provtyp | 50 ml rör |
| Längd (engelska) | 3,75 tum |
| Längd (metrisk) | 9.5 cm |
| Höjd (engelska) | 2 tum |
| Höjd (metrisk) | 5.1 cm |
| Show More |