Läs mer
OHAUS™ Modulära block och tillbehör
Produktkod. 15712579 Handla allt Ohaus Produkter
Provtyp:
1,5 ml rör
10 mm rör
15 ml rör
15/16 mm rör
50 ml rör
Typ:
Block
Temperatursond
Djup (metriskt) Tja:
3,91 cm
4,45 cm
4,76 cm
4,8 cm
Diameter (metrisk) Well:
1,07 cm
1,1 cm
1,71 cm
1,75 cm
2,9 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
För att undvika eventuella elektriska faror, fyll INTE väl eller blockera med vatten eller andra vätskor. Enheterna är utformade som ett torrbad/inkubator.
Produktkod. 15712579
Brand: OHAUS™ 30400159
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att undvika eventuella elektriska faror, fyll INTE väl eller blockera med vatten eller andra vätskor. Enheterna är utformade som ett torrbad/inkubator.
Tillverkad av massivt anodiserat aluminiumblock.
Modulblock säljs separat från värmare.
  • Nära kontakt mellan rör-till-block-väggar möjliggör maximal värmehållning
  • Varje block har en termometerbrunn för mätning av blocktemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Modulblock 1,5 mL Microtaper
För användning med (utrustning) Torr blockvärmare
Material Anodiserad aluminium
Antal platser 20
Typ Block
Provtyp 1,5 ml rör
Längd (engelska) 3,75 tum
Längd (metrisk) 9.5 cm
Höjd (engelska) 2 tum
Höjd (metrisk) 5.1 cm
Depth (engelska) Tja 1,53 tum.
Djup (metriskt) Tja 3,91 cm
Diameter (engelska) Tja 0,43 tum.
Diameter (metrisk) Well 1,1 cm