Beskrivning
Modulblock säljs separat från värmare.
- Nära kontakt mellan rör-till-block-väggar möjliggör maximal värmehållning
- Varje block har en termometerbrunn för mätning av blocktemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Modul Block 15/16 mm 12 Hål |
| För användning med (utrustning) | Torr blockvärmare |
| Material | Anodiserad aluminium |
| Antal platser | 12 |
| Typ | Block |
| Provtyp | 15/16 mm rör |
| Längd (engelska) | 3,75 tum |
| Längd (metrisk) | 9.5 cm |
| Höjd (engelska) | 2 tum |
| Höjd (metrisk) | 5.1 cm |
| Visa mer |