Läs mer
OHAUS™ Modulära block och tillbehör
Handla allt Ohaus Produkter
Typ:
Block
Temperatursond
Förpackningsstorlek:
Varje
Provtyp:
1,5 ml rör
10 mm rör
15 ml rör
15/16 mm rör
50 ml rör
Djup (metriskt) Tja:
3.91 cm
4.45 cm
4.76 cm
4.8 cm
Diameter (metrisk) Well:
1.07 cm
1.1 cm
1.71 cm
1.75 cm
2.9 cm
Beskrivning
Har en LED-display på frontpanelen.
- Gör det möjligt för enheten att läsa det faktiska blocket
- Inkluderar SS RTD-sond, 45,7 cm stödstång i rostfritt stål, termometer/temperatursonds förlängningsklämma och krokkoppling
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Probesats i rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | Torr blockvärmare |
| Typ | Temperatursond |
| Inkluderar | RTD-sond i rostfritt stål, 18 tum. (45,7 cm) vertikal stödstång, termometer/sondförlängningsklämma och krokkoppling |