Läs mer
Epredia™ Modulära kassettförvaringslådor
Produktkod. 12520027 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Produkttyp:
Kassettförvaringslåda
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
12520027 Kassettförvaringslåda Paket med 6
1 options
Produktkod. 12520027 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer B1001304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2165.00 SEK
    1612.59 SEK / Paket med 6
    Save 552.41 SEK
    25% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Förvara upp till 165 inbäddningsringar permanent eller 250 kassetter per låda med modulära kassettförvaringslådor.
Funktioner
  • Tillverkad av slagkraftig polystyren
  • Designad med sammankopplade åsar på toppen och botten för att tillåta stapling till valfri höjd
Inkluderar
  • Identifieringsetiketter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kassettförvaringslåda
Håller 250