Läs mer
Wheaton™ Modulär Coliwasa
Produktkod. 11724129 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Material:
Polypropen, PVC
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
11724129 Polypropen, PVC Varje
1 options
Produktkod. 11724129 Leverantör Wheaton™ Leverantörsnummer 885250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7700.00 SEK
    6271.59 SEK / Paket med 1
    Save 1428.41 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 02-04-2027
Unikt designad toppspindel och bottenventilplattmekanism ger en positiv tätning för provretention tillsammans med större kontroll för att frigöra provet
Specifikationer
Produkttyp Modulär Coliwasa
Material Polypropen, PVC
Inkluderar Med en rengöringsborste.
Diameter (metrisk) Inre 48 mm
Längd (metrisk) 120 cm