Specifications
| Produkttyp | Handskfackhållare |
| Färg | Vitt |
| Mått (L x B x H) | 254 x 156 x 97 mm |
| Längd (engelska) | 10 tum |
| Längd (metrisk) | 254 mm |
| Bredd (engelska) | 6,1 tum |
| Bredd (metrisk) | 156 mm |
| Höjd (engelska) | 3,8 tum |
| Höjd (metrisk) | 97 mm |
| Håller | Handskfack för engångsbruk |
| Show More |