Läs mer
Fisherbrand™ Antimikrobiell modulär handskfackhållare
Produktkod. 11710644 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11710644 Blått Paket med 3
1 options
Produktkod. 11710644
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1080.00 SEK
    971.99 SEK / Paket med 3
    Save 108.01 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stapla flera handskboxar och skydda mot mikrober. Antimikrobiella modulära handskfackhållare ger bekväm förvaring av de flesta labb- eller undersökningsrumshandskar. Tillverkad av kraftig polystyren infunderad med Microban™ som inte tvättar bort eller slits bort.
Bekväm handskförvaring:
  • Modulär design: använd bara en eller stapla flera hållare horisontellt.
  • Slitstark, hållbar konstruktion tål hårda rengöringslösningar.
  • Universell passform för de flesta stora märken av 100-pack handskfack.
Infunderad med Microban™ antimikrobiellt skydd.
  • Penetrerar mikrobcellväggar så att de inte kan fungera, växa eller föröka sig.
  • Hjälper till att skydda mot bakterier, mögel och mögel.
  • Förhindrar fläckar, lukt och produktförsämring.
  • Idealisk för användning i renrum, sjukhus och mikrobiologiska arbetsområden.
Specifikationer
Produkttyp Handskfackhållare
Färg Blått
Mått (L x B x H) 254 x 156 x 97 mm
Längd (engelska) 10 tum
Längd (metrisk) 254 mm
Bredd (engelska) 6,1 tum
Bredd (metrisk) 156 mm
Höjd (engelska) 3,8 tum
Höjd (metrisk) 97 mm
Håller Handskfack för engångsbruk
Material Microban-infunderat harts
Montering Skruvfäste
Antal fack 1
Produktstil Sidoladdning
Inkluderar Monteringsskruvar och ankare
Kvantitet 3 Pk.