Läs mer
Micronova Modulära flerskopsvagnssystem
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30533184 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
81 x 61 x 102 cm
97 x 61 x 102 cm
109 x 61 x 102 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H)
30533184 97 x 61 x 102 cm
30533186 81 x 61 x 102 cm
30533187 109 x 61 x 102 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30533184 Leverantör Micronova Leverantörsnummer C227MC
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ergonomiskt utformad med smidig manövrerbarhet och anpassningsbara konfigurationer
  • En hängande hinkdesign ger större stabilitet och höjd på hinken för bekväm moppmättnad
  • Hållbar 304 elektropolerad rostfri stålkonstruktion
  • Höjd på hinken för ergonomisk och bekväm moppmättnad
  • Hängande hinkdesign ger större stabilitet
  • Enstycks rostfri stålstång för hållbarhet och kontamineringskontroll
  • Fotmanövrerad hjulbromsen säkrar vagnen på plats
  • Utbytbara sidoskena för att konvertera till dubbel- eller trippelskopsystem
  • Kompatibel med plast- eller rostfria stål, smala eller grunda hinkar
  • Användning med rostfria Micronova stålsmaskiner
  • Tillverkad för användning i kontrollerade miljöer
  • ISO 5 till 9 renrum
  • ISO 9001-certifierad tillverkningsanläggning
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Dubbel hinkvagn
Färg Platina
Mått (L x B x H) 97 x 61 x 102 cm
För användning med (applikation) Micronova Mopphuvuden och wringers
Höjd (engelska) 40 tum
Höjd (metrisk) 102 cm
Längd (engelska) 38 tum
Längd (metrisk) 97 cm
Bärande kapacitet (engelska) 25.65 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 11.63 kg
Material Rostfritt stål
Antal hyllor Hold (Håll)
Vikt (metrisk) 11.63 kg
Vikt (engelska) 25.65 lb.
Bredd (engelska) 24 tum
Bredd (metrisk) 61 cm