Beskrivning
- En hängande hinkdesign ger större stabilitet och höjd på hinken för bekväm moppmättnad
- Hållbar 304 elektropolerad rostfri stålkonstruktion
- Höjd på hinken för ergonomisk och bekväm moppmättnad
- Hängande hinkdesign ger större stabilitet
- Enstycks rostfri stålstång för hållbarhet och kontamineringskontroll
- Fotmanövrerad hjulbromsen säkrar vagnen på plats
- Utbytbara sidoskena för att konvertera till dubbel- eller trippelskopsystem
- Kompatibel med plast- eller rostfria stål, smala eller grunda hinkar
- Användning med rostfria Micronova stålsmaskiner
- Tillverkad för användning i kontrollerade miljöer
- ISO 5 till 9 renrum
- ISO 9001-certifierad tillverkningsanläggning
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Produkttyp | Trippel hinkvagn |
| Färg | Platina |
| Mått (L x B x H) | 109 x 61 x 102 cm |
| För användning med (applikation) | Micronova Mopphuvuden och wringers |
| Höjd (engelska) | 40 tum |
| Höjd (metrisk) | 102 cm |
| Längd (engelska) | 43 tum |
| Längd (metrisk) | 109 cm |
| Bärande kapacitet (engelska) | 29.05 lb. |
| Visa mer |