Läs mer
OHAUS™ Modulblock för flaskor
OHAUS™ Modulblock for Vials har nära kontakt mellan rör och väggar, vilket möjliggör maximal värmehållning och finns tillgänglig med eller utan termometerbrunn.
Brand:  OHAUS™ 30400188
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15702609
  • 1650.00 SEK / Varje
Bara null kvar
Beräknad leverans: 05-09-2025
Beskrivning
  • Blockvärmartillbehör inkluderar modulära block för att rymma nästan alla prover
  • Modulära block har nära kontakt mellan rören och väggarna, vilket möjliggör maximal värmehållning
  • De flesta block har en termometerbrunn för att mäta blocktemperaturen
  • Lågtemperaturskydd hjälper till att minska luftflödet för ytterligare temperaturstabilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Modulblock för injektionsflaskor 25 mm
Anodiserad aluminium
Block
1 Block
45 mm
35 mm injektionsflaskor
8
Med termometerbrunn
25 mm
25.8 mm
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
OHAUS™ Modulblock för flaskor > Rymmer: 8 x 35 mm injektionsflaskor