Läs mer
OHAUS™ Modulblock för flaskor
Produktkod. 15712609 Handla allt Ohaus Produkter
Håller:
12 mm injektionsflaskor
15 mm injektionsflaskor
16 mm injektionsflaskor
17 mm injektionsflaskor
21 mm injektionsflaskor
23 mm injektionsflaskor
28 mm injektionsflaskor
35 mm injektionsflaskor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15712609
Brand: OHAUS™ 30400189
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Modulblock for Vials har nära kontakt mellan rör och väggar, vilket möjliggör maximal värmehållning och finns tillgänglig med eller utan termometerbrunn.
  • Blockvärmartillbehör inkluderar modulära block för att rymma nästan alla prover
  • Modulära block har nära kontakt mellan rören och väggarna, vilket möjliggör maximal värmehållning
  • De flesta block har en termometerbrunn för att mäta blocktemperaturen
  • Lågtemperaturskydd hjälper till att minska luftflödet för ytterligare temperaturstabilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Modulblock för injektionsflaskor 28 mm
Håller 28 mm injektionsflaskor
Material Anodiserad aluminium
Antal platser 6
Typ Block
Inkluderar Med termometerbrunn
Storlek 1 Block
Rörstorlek 28 mm
Djup (metrisk) interiör 45 mm
Diameter (metrisk) Insida 28.8 mm