Läs mer
OHAUS™ Modulblock för flaskor
OHAUS™ Modulblock for Vials har nära kontakt mellan rör och väggar, vilket möjliggör maximal värmehållning och finns tillgänglig med eller utan termometerbrunn.
Brand:  OHAUS™ 30400183
1141.99 SEK valid until 2025-12-20
Use promo code "24121" to get your promotional price.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15752599
  • 1650.00 SEK / Varje
Equipment End of Year Sale
Använd kampanjkoden 24121 i kassan
Visa tillgängliga kampanjer
Bara null kvar
Beräknad leverans: 24-09-2025
Beskrivning
  • Blockvärmartillbehör inkluderar modulära block för att rymma nästan alla prover
  • Modulära block har nära kontakt mellan rören och väggarna, vilket möjliggör maximal värmehållning
  • De flesta block har en termometerbrunn för att mäta blocktemperaturen
  • Lågtemperaturskydd hjälper till att minska luftflödet för ytterligare temperaturstabilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Modulblock För Vials 15 mm
Anodiserad aluminium
Block
1 Block
35 mm
15 mm injektionsflaskor
20
Med termometerbrunn
15 mm
15.8 mm
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
  • Multiple Manufacturers
    Don't miss our end-of-year sale: save up to 50% on premium lab equipment and instruments.
    Promo Code: 24121
    Expires2025-12-20
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
OHAUS™ Modulblock för flaskor > Rymmer: 20 x 15 mm injektionsflaskor