Läs mer
Asecos™ Modul för fjärrsignalering 4.0 ION PRO och ULTRA
Produktkod. 31789613 Handla allt asecos Produkter
Change view
Modell:
EU-version
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
31789613 EU-version Varje
1 options
Produktkod. 31789613 Leverantör Asecos™ Leverantörsnummer 42483
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Fjärrsignaleringsmodul möjliggör fjärrbefordring av larm via mobila nätverk (SMS/röst)
  • Modul för fjärrsignalering 4.0 ION-LINE EU/UK
    • Vidarebefordrar alla fyra larmstatusar (varningsmeddelande, larmnivå 1, larmnivå 2, strömavbrott) på ett differentierat sätt via SMS och/eller samtal till mobilnätet.
    • Alarmmeddelanden och upp till 5 telefonnummer kan konfigureras fritt.
  • Förkunskapskrav
    • Nätverkstillgänglighet på installationsplatsen (4G LTE-M och 2G). Om du har ett eget SIM-kort använder modulen bara 2G och SIM-kortet måste tillhandahållas av kunden.
    • Alternativt ingår ett Mobeye-SIM, som aktiveras via en onlineportal (utökade kontaktalternativ via SMS e-post, kostnader enligt Mobeye). 230 V nätanslutning krävs.
    • Kompatibel med IO90.195.120.065.WDEL
  • Specialfunktion
    • För modellerna IO90.195.120.PC.WDC är IO90.195.120.PS.WDC endast kompatibel i kombination med relämodul 4.0 [41405].
    • Kan eftermonteras av kunden.
Specifikationer
För användning med (applikation) Vidarebefordran av larmvillkor
För användning med (utrustning) 4.0 ION PRO och ULTRA, EU
Modell EU-version
Vikt (engelska) 1.10 lb.
Vikt (metrisk) 0.5 kg
Produkttyp Fjärrsignaleringsmodul