Läs mer
SymLine Modulsignaluppsättning (EU)
Produktkod. 17347419
Change view
För användning med (applikation):
Säkerhetsskåp
Produktkod. För användning med (applikation)
17347419 Säkerhetsskåp
1 options
Produktkod. 17347419 Leverantör SymLine Leverantörsnummer 106678
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7985.00 SEK
    6880.17 SEK / Paket med 1
    Save 1104.83 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 03-11-2026
Övervaka två påfyllningsnivåer samtidigt, perfekt integration i labbmöbler med Switch Amplifier
  • Anslut NAMUR-sensorer eller potentialfria mekaniska kontakter som är monterade i zonerna 0, 1, 2 (Gas) eller 20, 21, 22 (damm)
  • Kompakt design
  • Specifikationer
    Beskrivning Modul Signalset för säkerhetsskåp 'EU-plug', bestående av: 1 x Switchförstärkare EU, 2 kanaler (108278) 1 x Hus för isoleringsbrytarförstärkaren (106590) 2 x Kabelsats: Anslutning för switchförstärkare - Inbyggd signalbox (108314)
    För användning med (applikation) Säkerhetsskåp
    Produkttyp Modulsignaluppsättning (EU)
    Inkluderar 1 x Switchförstärkare EU, 2 kanaler (108278) 1 x Hus för isoleringsbrytarförstärkaren (106590) 2 x Kabelsats: Anslutning för switchförstärkare - Inbyggd signalbox (108314)