missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Moenomycin Complex (~5-10% Over CaCO3), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flavomycin |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C69H107N4O35P/c1-30(2)15-14-17-31(3)18-19-33(5)22-25-68(9,10)24-13-12-16-32(4)23-26-96-41(60(88)89)29-98-109(94,95)108-66-56(57(107-67(70)92)69(11,93)58(106-66)61(90)91)105-63-44(72-36(8)76)47(81)54(40(101-63)28-97-64-51(85)48(82)45(79)39(27-74)100-64)103-62-43(71-35(7)75)46(80)53(34(6)99-62)102-65-52(86)49(83)50(84)55(104-65)59(87)73-42-37(77)20-21-38(42)78/h13,15,18,23-24,34,39-41,43-58,62-66,74,77,79-86,93H,5,12,14,16-17,19-22,25-29H2,1-4,6-11H3,(H2,70,92)(H,71,75)(H,72,76)(H,73,87)(H,88,89)(H,90,91)(H,94,95)/b24-13+,31-18+,32-23+/t34?,39-,40-,41-,43-,44-,45-,46-,47-,48+,49+,50-,51-,52-,53-,54-,55+,56-,57-,58-,62+,63+,64-,65-,66-,69+/m1/s1 |
| Formel vikt | 1582.6453 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?