Läs mer
Moexipril Diketopiperazine, TRC
Produktkod. 30479232
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30479232 100 mg
1 options
Produktkod. 30479232 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM485340100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-ethyl 2-{(3S,11aS)-8,9-dimethoxy-3-methyl-1,4-dioxo-3,4-dihydro-1H-pyrazino[1,2-b]isoquinolin-2(6H,11H,11aH)-yl}-4-phenylbutanoate
CAS 103733-51-3
Molekylformel C27 H32 N2 O6
Kvantitet 100 mg
Synonym (αS,3S,11aS)-1,3,4,6,11,11a-Hexahydro-8,9-dimethoxy-3-methyl-1,4-dioxo-α-(2-phenylethyl)-2H-pyrazino[1,2-b]isoquinoline-2-acetic Acid Ethyl Ester, [3S-[2(R*),3α,11aβ]]-1,3,4,6,11,11a-Hexahydro-8,9-dimethoxy-3-methyl-1,4-dioxo-α-(2-phenylethyl)-2H-pyrazino[1,2-b]isoquinoline-2-acetic Acid Ethyl Ester, PD 114009, Moexipril USP Related Compound B
InChI formel InChI=1S/C27H32N2O6/c1-5-35-27(32)21(12-11-18-9-7-6-8-10-18)29-17(2)25(30)28-16-20-15-24(34-4)23(33-3)14-19(20)13-22(28)26(29)31/h6-10,14-15,17,21-22H,5,11-13,16H2,1-4H3
LEDER CCOC(=O)C(CCc1ccccc1)N2C(C)C(=O)N3Cc4cc(OC)c(OC)cc4CC3C2=O
IUPAC-namn ethyl 2-(8,9-dimethoxy-3-methyl-1,4-dioxo-3,6,11,11a-tetrahydropyrazino[1,2-b]isoquinolin-2-yl)-4-phenylbutanoate
Molekylvikt (g/mol) 480.55
Formel vikt 480.226