Läs mer
Mofebutazone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mofebutazone |
| CAS | 2210-63-1 |
| Molekylformel | C13 H16 N2 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3,5-Pyrazolidinedione, 4-butyl-1-phenyl-, 4-Butyl-1-phenyl-3,5-pyrazolidinedione, 1-Phenyl-4-butyl-3,5-pyrazolidinedione, 1-Phenyl-4-butylpyrazolidin-3,5-dione, 1-Phenyl-4-n-butyl-3,5-dioxopyrazolidine, 2-Phenyl-3,5-dihydroxy-4-butylpyrazolidine, 4-Butyl-1-phenyl-3,5-dioxopyrazolidine, 4-Butyl-3,5-dioxo-1-phenyltetrahydropyrazole, Arcobutine, Arcomonol Tablets, Butazone, Mobutazon, Mobutazone, Mobuzon, Mofebutazone, Mofesal, Monazan, Monazon, Monobutyl, Monofen, Monofenew, Monomil, Monophenylbutazone, Monorheumetten, Monozon, Mophebutazone, Mozol, NSC 73725, Reumatox |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2O2/c1-2-3-9-11-12(16)14-15(13(11)17)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,2-3,9H2,1H3,(H,14,16) |
| LEDER | CCCCC1C(=O)NN(C1=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 4-butyl-1-phenylpyrazolidine-3,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.28 |
| Formel vikt | 232.1212 |