Läs mer
Mofegiline hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Mofegiline hydrochloride (MDL72974A) is a potent and selective enzyme-activated irreversible inhibitor of MAO-B
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mofegiline hydrochloride |
| CAS | 120635-25-8 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H14ClF2N |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | MDL72974A |
| Löslighetsinformation | DMSO : 110 mg/mL (470.71 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (106.98 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | FC1=CC=C(CC/C(CN)=C(F)/[H])C=C1.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.69 |
| Visa mer |