missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Mogrol, MedChemExpress

Produktkod. 16489278
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16489278 10 mg
16481708 5 mg
16472589 1 mg
16443956 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16489278 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN2312
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Mogrol is a biometabolite of mogrosides, and acts via inhibition of the ERK1/2 and STAT3 pathways, or reducing CREB activation and activating AMPK signaling.

Mogrol is a biometabolite of mogrosides, and acts via inhibition of the ERK1/2 and STAT3 pathways, or reducing CREB activation and activating AMPK signaling.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Mogrol
CAS 88930-15-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H52O4
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (104.88 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1(C)[C@@H](O)CC[C@@]2([H])[C@]3(C)[C@H](O)C[C@]4(C)[C@@H]([C@H](C)CC[C@@H](O)C(C)(O)C)CC[C@](C)4[C@]3([H])CC=C12
Molekylvikt (g/mol) 476.73
Formel vikt 476.73
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.