missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mogroside V, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mogroside V |
| CAS | 88901-36-4 |
| Molekylformel | C60 H102 O29 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 19-Norlanostane β-D-Glucopyranoside deriv. |
| InChI formel | InChI=1S/C60H102O29/c1-23(9-13-35(57(4,5)79)88-55-50(89-54-49(78)43(72)38(67)29(20-63)84-54)45(74)40(69)31(86-55)22-81-52-47(76)42(71)37(66)28(19-62)83-52)24-15-16-58(6)32-12-10-25-26(60(32,8)33(64)17-59(24,58)7)11-14-34(56(25,2)3)87-53-48(77)44(73)39(68)30(85-53)21-80-51-46(75)41(70)36(65)27(18-61)82-51/h10,23-24,26-55,61-79H,9,11-22H2,1-8H3/t23-,24-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32+,33-,34+,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41+,42+,43+,44+,45+,46-,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53+,54+,55+,58+,59-,60+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H](CC[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(C)(C)O)[C@H]4CC[C@@]5(C)[C@@H]6CC=C7[C@@H](CC[C@H](O[C@@H]8O[C@H](CO[C@@H]9O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]9O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)C7(C)C)[C@]6(C)[C@H](O)C[C@]45C |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5R,6R)-6-[[(3S,8S,9R,10R,11R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-2-yl]oxy-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-2-yl]oxymetyl]oxan-2-yl]oxy-6-hydroxy-6-metylheptan-2-yl]-11-hydroxy-4,4,9,13,14-pentametyl-2, 3,7,8,10,11,12,15,16,17-dekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-3-yl]oxy]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]metoxi]-6-(hydroxymetyl)oxan-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 1287.43 |
| Formel vikt | 1286.6507 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?