Läs mer
Moguisteine, MedChemExpress
Produktkod. 16458346
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16458346 100 mg
1 options
Produktkod. 16458346 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0505
MedChemExpress Moguisteine(BBR-2173) is a novel peripheral non-narcotic antitussive drug.
Moguisteine(BBR-2173) is a novel peripheral non-narcotic antitussive drug.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Moguisteine
CAS 119637-67-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H21NO5S
Kvantitet 100 mg
Synonym BBR-2173
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (294.63 mM; Need ultrasonic)
LEDER COC1=CC=CC=C1OCC2N(C(CC(OCC)=O)=O)CCS2
Molekylvikt (g/mol) 339.41
Formel vikt 339.41
Procent renhet 99.44%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death