Läs mer
Moguisteine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Moguisteine |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO5S/c1-3-21-16(19)10-14(18)17-8-9-23-15(17)11-22-13-7-5-4-6-12(13)20-2/h4-7,15H,3,8-11H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 339.114 |