missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Moguisteine, TRC

Produktkod. 30476378
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30476378 100 mg
30474938 1 g
30465830 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30476378 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM486450100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 119637-67-1
Molekylformel C16H21NO5S
Molekylvikt (g/mol) 339.41
Synonym (+/-)-2-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]-beta-oxo-3-thiazolidinepropanoic Acid Ethyl Ester
IUPAC-namn ethyl 3-[2-[(2-methoxyphenoxy)methyl]-1,3-thiazolidin-3-yl]-3-oxopropanoate
LEDER CCOC(=O)CC(=O)N1CCSC1COc2ccccc2OC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Moguisteine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H21NO5S/c1-3-21-16(19)10-14(18)17-8-9-23-15(17)11-22-13-7-5-4-6-12(13)20-2/h4-7,15H,3,8-11H2,1-2H3
Formel vikt 339.114
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.